Z131083
Nalgene® graduated cylinders
volume 25 mL, accuracy: 0.3 mL, polypropylene
Synonyme(s) :
PP cylinder, graduated PP cylinder
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene
Caractéristiques
subdivision 0.5 mL
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Nalgene 3662-0025
Plage de mesure du volume
25 mL, accuracy: 0.3 mL
Couleur
translucent