Principaux documents
Z127868
Sigma-Aldrich
Aldrich® large separatory funnel
overall capacity 6 L, PTFE stopcock, joint: ST/NS 45/40
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
Matériaux
PTFE stopcock
Joint
joint: ST/NS45/40
Capacité
6 L
Catégories apparentées
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC