Principaux documents
WHA69052502
Filtres pour seringue Whatman® GD/XP
#25, pore size 0.2 μm, Nylon membrane
Synonyme(s) :
Z754676
About This Item
Code UNSPSC :
41104922
Nomenclature NACRES :
NB.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
Nylon membrane
polypropylene housing
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
Polypropylene prefilter
Conditionnement
pk of 1500
Fabricant/nom de marque
Whatman 6905-2502
Whatman Article No. 28420559 (US reference)
Diamètre
25 mm
Volume
≤25 mL
Dimension de pores
0.2 μm
Raccords
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Caractéristiques et avantages
  • Non sterile Whatman GD/X Syringe Filters combine a polypropylene housing, high-efficiency Whatman GMF 150 and GF/F pre-filter media, and one of the following membrane materials:
  • Polyethersulfone (PES) for serum, plasma and tissue culture
  • Polyvinylidene difluoride (PVDF) for HPLC
  • Cellulose acetate for biological solutions
  • Borosilicate glass microfiber
Adéquation
Suitable for filtering trace metal analysis samples and for particulate laden sample preparation.
Autres remarques
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informations légales
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1