Principaux documents
WHA185303750
Whatman® quartz QM-H filter discs
white, air sampling, 430 μm thick, 50 ea, 37 mm diam
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
Nomenclature NACRES :
NB.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
Whatman® quartz filter, Grade QM-H, circles, diam. 37 mm, pack of 50
Matériaux
circles
quartz
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
binder: no
Conditionnement
pack of 50
Fabricant/nom de marque
Whatman 1853-037-50
Diamètre
37 mm
Épaisseur
430 μm
Description générale
Whatman QM-H from Cytiva is a pure quartz fiber filter for use in testing acidic gases, stacks, flues, and aerosols. Whatman QM-H has low heavy metal content so is well-suited for heavy metals analysis.
Caractéristiques et avantages
  • High stability up to 900°C
  • High filtration efficiency
  • Binder-free
  • Minimal reactivity with biological or chemical components
Informations légales
Whatman is a registered trademark of Cytiva