Principaux documents
W6942
Urea-13C,15N2
API for Clinical Studies, ≥98 atom % 15N, ≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
H215N13CO15NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
63.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Qualité
cGMP
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
≥98 atom % 15N
Essai
≥99% (CP)
Pf
132-135 °C (lit.)
Changement de masse
M+3
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[15NH2][13C]([15NH2])=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i1+1,2+1,3+1
Clé InChI
XSQUKJJJFZCRTK-VMIGTVKRSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1