W530362
Cypress oil
natural, FG
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Cupressus sempervirens
Qualité
FG
Kosher
natural
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Forme
liquid
Composition
Limonene, 3.2%
Linalool, 0.1%
Indice de réfraction
n20/D 1.471
Densité
0.869 g/mL at 25 °C
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
woody
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3