W526401
6-Acetyl-1,1,2,4,4,7-hexamethyltetralin
≥98%
Synonyme(s) :
1,2,3,4-Tetrahydro-1,1,3,4,4,6-hexamethyl-7-naphthyl methyl ketone, 1-(5,6,7,8-Tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthalenyl)ethanone, 5′,6′,7′,8′-Tetrahydro-3′,5′,5′,6′,8′,8′-hexamethyl-2′-acetonaphthone, 6-Acetyl-1,1,2,4,4,7-hexamethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, AHMT, Fixolide, Musk tonalid, NSC 19550
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Qualité
Fragrance grade
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
Essai
≥98%
Pf
52-57 °C
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
ethereal
Chaîne SMILES
CC1CC(C)(C)c2cc(C(C)=O)c(C)cc2C1(C)C
InChI
1S/C18H26O/c1-11-8-16-15(9-14(11)13(3)19)17(4,5)10-12(2)18(16,6)7/h8-9,12H,10H2,1-7H3
Clé InChI
DNRJTBAOUJJKDY-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable