Documents
W522007
Sigma-Aldrich
Guaicwood acetate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H28O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Source biologique
synthetic
Qualité
Halal
Kosher
Indice de réfraction
n20/D 1.4905 (lit.)
Point d'ébullition
242 °C (lit.)
Densité
0.977 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green
Chaîne SMILES 
CC1CCC(CC2=C1CCC2C)C(C)(C)OC(C)=O
InChI
1S/C17H28O2/c1-11-6-8-14(17(4,5)19-13(3)18)10-16-12(2)7-9-15(11)16/h11-12,14H,6-10H2,1-5H3
Clé InChI
DRFSOBZVMGLICQ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves