Principaux documents
W521604
Sigma-Aldrich
Cornmint oil
natural, chinese type, FG
Synonyme(s) :
Mentha arvensis
About This Item
Numéro CAS:
Numéro FEMA:
4219
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
Mentha arvensis
Niveau de qualité
Qualité
FG
Kosher
natural
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Pression de vapeur
0.1 mmHg ( 20 °C)
Origine
China origin
Indice de réfraction
n20/D 1.460 (lit.)
pb
218 °C/760 mmHg (lit.)
218.4 °C/755 mmHg
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
minty; camphoraceous
Actions biochimiques/physiologiques
Odor at 1.0%
Taste at 10 ppm
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
150.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
65.56 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 53-53 (2005)