Key Documents
W514802
Sigma-Aldrich
Phenoxyethyl propionate
≥98%
About This Item
Formule linéaire :
C2H5CO2CH2CH2OC6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Source biologique
synthetic
Qualité
Kosher
Pureté
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.502 (lit.)
Point d'ébullition
262 °C (lit.)
Densité
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Propriétés organoleptiques
lavender
Chaîne SMILES 
CCC(=O)OCCOc1ccccc1
InChI
1S/C11H14O3/c1-2-11(12)14-9-8-13-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,2,8-9H2,1H3
Clé InChI
FKTSMIXZGPUSJB-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
219.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
104 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves