Documents
W513105
Sigma-Aldrich
m-Anisaldehyde
≥97%
Synonyme(s) :
3-Methoxybenzaldehyde
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H4CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.15
Numéro Beilstein :
606013
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
5.158
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 117
Pureté
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.553 (lit.)
Point d'ébullition
143 °C/50 mmHg (lit.)
Densité
1.117 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
anise
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1cccc(OC)c1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-3-7(5-8)6-9/h2-6H,1H3
Clé InChI
WMPDAIZRQDCGFH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
m-Anisaldehyde is a flavoring food additive.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Structural and spectroscopic (UV-Vis, IR, Raman, and NMR) characteristics of anisaldehydes that are flavoring food additives: A density functional study in comparison with experiments.
Altun A, et al
Journal of Molecular Structure, 1128, 590-605 (2017)
Chao-Bin Xue et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 15(5), 2006-2015 (2007-01-30)
Phenoloxidase (PO), also known as tyrosinase, is a key enzyme in insect development, responsible for catalyzing the hydroxylation of tyrosine into o-diphenols and the oxidation of o-diphenols into o-quinones. Inhibition of PO may provide a basis for novel environmentally friendly