W510807
4-Hydroxybenzoic acid
≥99%
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥99%
Pf
213-217 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
Clé InChI
FJKROLUGYXJWQN-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable