Principaux documents
W507903
Sigma-Aldrich
trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol
≥97%
Synonyme(s) :
Sorbic alcohol
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH=CHCH=CHCH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.14
Beilstein:
1719722
Numéro CE :
Numéro MDL:
Source biologique
synthetic
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Essai
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5 (lit.)
pb
80 °C/12 mmHg (lit.)
Pf
28-33 °C (lit.)
Densité
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]/C(C)=C([H])\C([H])=C(/[H])CO
InChI
1S/C6H10O/c1-2-3-4-5-6-7/h2-5,7H,6H2,1H3/b3-2+,5-4+
Clé InChI
MEIRRNXMZYDVDW-MQQKCMAXSA-N
Caractéristiques et avantages
Fresh, green, herbal
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
161.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
72 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
D L Bissett et al.
Photodermatology, photoimmunology & photomedicine, 7(2), 63-67 (1990-04-01)
Albino hairless mice (SkH:HR-1) exposed chronically to suberythemal doses of ultraviolet B (UVB) radiation display visible skin wrinkling and tumors. Topical treatment of mice with solutions of conjugated dienes (2,4-hexadien-1-ol and derivatives of it) prior to each UVB radiation exposure