Principaux documents
W474625
Sigma-Aldrich
3,5-Undecadien-2-one
10% solution in EtOH, natural (US)
W474625-SAMPLE-K
49,00 €
100 G
196,00 €
500 G
637,00 €
49,00 €
En stockDétails
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W474625-SAMPLE-K
49,00 €
100 G
196,00 €
500 G
637,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H18O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.26
Numéro FEMA:
4746
Code UNSPSC :
12164502
Nomenclature NACRES :
NA.21
Propriétés organoleptiques:
cucumber; fatty; green
Qualité:
Kosher
natural (US)
Allergène alimentaire:
no known allergens
49,00 €
En stockDétails
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Qualité
Kosher
natural (US)
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 117
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
cucumber; fatty; green
Chaîne SMILES 
O=C(C)\C=C\C=C\CCCCC
InChI
1S/C11H18O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(2)12/h7-10H,3-6H2,1-2H3/b8-7+,10-9+
Clé InChI
RCFOEQFXUGQOMT-XBLVEGMJSA-N
Catégories apparentées
Autres remarques
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Clause de non-responsabilité
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogrammes
FlameExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
49.5 °F
Point d'éclair (°C)
9.7 °C