Principaux documents
W434900
Sigma-Aldrich
cis-4-Decen-1-ol
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)4CH=CH(CH2)3OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.27
Numéro FEMA:
4349
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Source biologique
synthetic
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.452 (lit.)
pb
231-232 °C (lit.)
Densité
0.853 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Propriétés organoleptiques
fruity
Chaîne SMILES 
[H]\C(CCCO)=C(/[H])CCCCC
InChI
1S/C10H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h6-7,11H,2-5,8-10H2,1H3/b7-6-
Clé InChI
VUNFOJWKJSYIDH-SREVYHEPSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter