Principaux documents
W403326
Sigma-Aldrich
1,3-Dihydroxyacetone dimer
97%
Synonyme(s) :
2,5-Dihydroxydioxane-2,5-dimethanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H12O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.16
Beilstein:
112910
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Numéro Flavis :
13.11
Source biologique
synthetic
Essai
97%
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Pf
75-80 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCC1(O)COC(O)(CO)CO1
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-5(9)3-12-6(10,2-8)4-11-5/h7-10H,1-4H2
Clé InChI
KEQUNHIAUQQPAC-UHFFFAOYSA-N
Application
Component of tanning products
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable