Documents
W378917
Sigma-Aldrich
3-(Methylthio)hexyl acetate
≥97%, FG
Synonyme(s) :
lychee mercaptan acetate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H18O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.30
Numéro FEMA:
3789
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
12.236
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Pureté
≥97%
Indice de réfraction
n/D 1.4640
Point d'ébullition
216 °C (lit.)
Densité
0.985 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; vegetable; sulfurous
Chaîne SMILES 
CCCC(CCOC(C)=O)SC
InChI
1S/C9H18O2S/c1-4-5-9(12-3)6-7-11-8(2)10/h9H,4-7H2,1-3H3
Clé InChI
VIQXICKUKPVFRK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
168.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
76 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter