Principaux documents
W370703
Sigma-Aldrich
Methyl 2-methylpentanoate
≥98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2CH(CH3)CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.18
Numéro FEMA:
3707
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.549
Source biologique
synthetic
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.403 (lit.)
pb
45 °C/0.2 mmHg (lit.)
Densité
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Chaîne SMILES 
CCCC(C)C(=O)OC
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-5-6(2)7(8)9-3/h6H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
ZTULNMNIVVMLIU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
84.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
29 °C - closed cup