Documents
W358304
Sigma-Aldrich
3-Octyl acetate
≥98%, FCC, FG
Synonyme(s) :
1-ethyl hexyl acetate, N-amyl ethyl carbinyl acetate, Octan-3-yl acetate
About This Item
Formule linéaire :
CH3CO2CH(C2H5)(CH2)4CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.26
Numéro FEMA:
3583
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
2347
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.254
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Pureté
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.415 (lit.)
Point d'ébullition
99 °C/18 mmHg (lit.)
Densité
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
fatty; green; minty; citrus; herbaceous; waxy
Chaîne SMILES 
CCCCCC(CC)OC(C)=O
InChI
1S/C10H20O2/c1-4-6-7-8-10(5-2)12-9(3)11/h10H,4-8H2,1-3H3
Clé InChI
STZUZYMKSMSTOU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
156.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
69 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1