Documents
W353977
Sigma-Aldrich
Ocimene
mixture of isomers, stabilized, ≥90%
Synonyme(s) :
3,7-Dimethyl-1,3,6-octatrien
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H16
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.23
Numéro FEMA:
3539
Numéro Beilstein :
1736172
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Numéro Flavis :
1.018
Nomenclature NACRES :
NA.21
Agence
meets purity specifications of JECFA
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 117
Pureté
≥90%
Contient
α-Tocopherol
Indice de réfraction
n20/D 1.485
Point d'ébullition
65-66 °C/13 mmHg
Densité
0.818 g/mL at 20 °C (lit.)
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; woody; tropical
Chaîne SMILES 
[H]C(CC([H])=C(C)C=C)=C(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5,7-8H,1,6H2,2-4H3
Clé InChI
IHPKGUQCSIINRJ-UHFFFAOYSA-N
Clause de non-responsabilité
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Self-heat. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
132.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
56 °C - closed cup