Documents
W341207
Sigma-Aldrich
Methyl 4-(methylthio)butyrate
≥97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H12O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.22
Numéro Flavis :
12.06
Pureté
≥97%
Caractéristiques et avantages
Sulfurous, cabbage, fruity, pineapple