W338206
Ethyl vinyl ketone
≥97%, stabilized with BHT, FG
Synonyme(s) :
1-Penten-3-one, Ethyl vinyl ketone
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Pureté
≥97%
Contient
BHT as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.419 (lit.)
Point d'ébullition
38 °C/60 mmHg (lit.)
Densité
0.851 g/mL at 20 °C
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
garlic; onion; pungent
Chaîne SMILES
CCC(=O)C=C
InChI
1S/C5H8O/c1-3-5(6)4-2/h3H,1,4H2,2H3
Clé InChI
JLIDVCMBCGBIEY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
14.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-10 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter