Principaux documents
W335908
Sigma-Aldrich
2-Methylbutyl 2-methylbutyrate
≥95%, FG
Synonyme(s) :
DL-2-Methylbutyric acid 2-methylbutyl ester
W335908-SAMPLE-K
47,40 €
1 KG
113,00 €
4 KG
431,00 €
47,40 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W335908-SAMPLE-K
47,40 €
1 KG
113,00 €
4 KG
431,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C2H5CH(CH3)CO2CH2CH(CH3)C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.26
Numéro FEMA:
3359
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
10773
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.516
Nomenclature NACRES :
NA.21
47,40 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Essai
≥95%
Indice de réfraction
n20/D 1.411-1.417 (lit.)
pb
70-72 °C/11 mmHg (lit.)
Densité
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
apple; green; waxy; fruity; sweet
Chaîne SMILES 
CCC(C)COC(=O)C(C)CC
InChI
1S/C10H20O2/c1-5-8(3)7-12-10(11)9(4)6-2/h8-9H,5-7H2,1-4H3
Clé InChI
PVYFCGRBIREQLL-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
152.6 °F
Point d'éclair (°C)
67 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Questions
1–2 sur 2 questions  
  1. Regarding the product W335908 under the brand ALDRICH, categorized as composition, does the product contain additives? Also, what is the biological source of the product?
    1 réponse
    1. This product is synthetic and does not contain any materials of biological origin. There are no additives present in this compound.
      Utile ?
  2. Does the product contain additives? What is the biological source of the product?
    1 réponse
    1. This product is synthetic and does not contain any materials of biological origin. There are no additives present in this compound.
      Utile ?