Principaux documents
W335620
Sigma-Aldrich
δ-Nonalactone
natural, 98%, FG
Synonyme(s) :
5-Hydroxynonanoic acid, lactone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H16O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.22
Numéro FEMA:
3356
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
10.014
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
FG
Fragrance grade
natural
Niveau de qualité
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.455 (lit.)
pb
115-116 °C/2 mmHg (lit.)
Densité
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
coconut; coumarin; creamy; buttery; sweet; whiskey
Chaîne SMILES 
CCCCC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C9H16O2/c1-2-3-5-8-6-4-7-9(10)11-8/h8H,2-7H2,1H3
Clé InChI
PXRBWNLUQYZAAX-UHFFFAOYSA-N
Application
Suggested uses are in curry, nut, tomato, tropical, caramel and dairy flavors. In fragrance applications, this compound delivers apricot, butter, grape, passion fruit, plum, tea green and tobacco notes.
Autres remarques
Natural occurrence: Butter, milk, chicken fat, grilled beef, pork fat, and white wine.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Raw Material Bulletin
Perfumer & Flavorist, 39(3), 19-19 (2014)