Principaux documents
W330302
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1-butanethiol
≥95%, FG
About This Item
Formule linéaire :
C2H5CH(CH3)CH2SH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
104.21
Numéro FEMA:
3303
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
11509
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
12.048
Nomenclature NACRES :
NA.21
Propriétés organoleptiques:
sulfurous
Qualité:
FG
Halal
Source biologique:
synthetic
Allergène alimentaire:
no known allergens
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Pression de vapeur
41.4 mmHg ( 37.7 °C)
Essai
≥95%
Indice de réfraction
n20/D 1.447 (lit.)
pb
116-117 °C (lit.)
Densité
0.848 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
sulfurous
Chaîne SMILES 
CCC(C)CS
InChI
1S/C5H12S/c1-3-5(2)4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
WGQKBCSACFQGQY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
66.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
19 °C - closed cup