Documents
W327905
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-mercaptopropionate
≥95%, FG
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(SH)CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.20
Numéro FEMA:
3279
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
11469
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
12.046
Source biologique
synthetic
Qualité
FG
Halal
Kosher
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA
Pureté
≥95%
Indice de réfraction
n20/D 1.449 (lit.)
Point d'ébullition
40-41 °C/1 mmHg (lit.)
Densité
1.031 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
musty; sulfurous
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C(C)S
InChI
1S/C5H10O2S/c1-3-7-5(6)4(2)8/h4,8H,3H2,1-2H3
Clé InChI
LXXNWCFBZHKFPT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Ethyl 2-mercaptopropionate is a sulfur-containing flavor compound found in wine, Japanese soy sauce, Munster and Camembert cheeses.
Actions biochimiques/physiologiques
Taste at 0.2 to 0.5 ppm
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
136.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
58 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Identification of a powerful aroma compound in munster and camembert cheeses: ethyl 3-mercaptopropionate.
Sourabie? AM, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry (2008)
Rapid Analysis of 27 Volatile Sulfur Compounds in Wine by Headspace Solid-Phase Microextraction Gas Chromatography Tandem Mass Spectrometry.
Slaghenaufi D, et al.
Food Analytical Methods, 18(3), 1-10 (2017)
Quantification and odor contribution of volatile thiols in Japanese soy sauce.
Meng Q, et al.
Food Science and Technology Research, 429-436 (2012)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 28, 102-102 (2003)