Principaux documents
W314803
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-trans-4-cis-decadienoate
≥80%
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)4CH=CHCH=CHCO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.29
Numéro FEMA:
3148
Beilstein:
1724176
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
10574
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.260
Source biologique
synthetic
Qualité
Halal
Kosher
Essai
≥80%
Peut contenir
<0.10% alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.486 (lit.)
pb
70-72 °C/0.05 mmHg (lit.)
Densité
0.905 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
apple; fatty; green; wine-like
Chaîne SMILES 
[H]\C(CCCCC)=C([H])\C([H])=C\C(=O)OCC
InChI
1S/C12H20O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-4-2/h8-11H,3-7H2,1-2H3/b9-8-,11-10+
Clé InChI
OPCRGEVPIBLWAY-QNRZBPGKSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Taste at 5 ppm
Autres remarques
Natural occurrence: Apple, pear, grape, pear brandy and quince.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30(5), 49-49 (2005)