Principaux documents
W305804
Sigma-Aldrich
DL-Tetrahydrofurfuryl propionate
≥97%
Synonyme(s) :
N-Propionic acid tetrahydrofurfuryl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H14O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.19
Numéro FEMA:
3058
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
2096
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
13.049
Source biologique
synthetic
Qualité
Kosher
Essai
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.438 (lit.)
pb
207 °C (lit.)
Densité
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Propriétés organoleptiques
caramel; medicinal; fruity; earthy
Chaîne SMILES 
CCC(=O)OCC1CCCO1
InChI
1S/C8H14O3/c1-2-8(9)11-6-7-4-3-5-10-7/h7H,2-6H2,1H3
Clé InChI
FMKCDSXOYLTWBR-UHFFFAOYSA-N
Application
Tropical fruits such as mango, berry nuances, banana, rum and malt flavors.
Caractéristiques et avantages
Odor: @ 10.0 %. Weak, musty, sweetly ethereal, tropical rummy, solvent winey and fermented, with an overripe fruity banana nuance.
Taste: @ 50 to 100 ppm. Musty, solventy, fruity, slightly fermented, rummy, malt-like with an overripe fruit nuance.
Fruity, earthy, phenolic, medicinal
Autres remarques
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
197.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
92 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 28, 104-104 (2003)