Principaux documents
W303704
Sigma-Aldrich
Styrax
FG
Synonyme(s) :
Gum storax, Styrax
W303704-SAMPLE-K
47,40 €
1 KG
250,00 €
5 KG
1 060,00 €
10 KG
1 900,00 €
47,40 €
Date d'expédition estimée le15 avril 2025
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W303704-SAMPLE-K
47,40 €
1 KG
250,00 €
5 KG
1 060,00 €
10 KG
1 900,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro FEMA:
3037
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Nomenclature NACRES :
NA.21
Propriétés organoleptiques:
balsamic
Qualité:
FG
Halal
Kosher
Source biologique:
Liquidambar spp.
Allergène alimentaire:
no known allergens
47,40 €
Date d'expédition estimée le15 avril 2025
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
Liquidambar spp.
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Origine
Honduras origin
Indice de réfraction
n20/D 1.59 (lit.)
Densité
1.192 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
balsamic
Actions biochimiques/physiologiques
Taste at 15 ppm
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 28, 104-104 (2003)