Principaux documents
W295205
Sigma-Aldrich
3-Propylidenephthalide
mixture of cis and trans isomers, ≥96%, FG
Synonyme(s) :
3-Propylidene-1(3H)-isobenzofuranone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H10O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.20
Numéro FEMA:
2952
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
494
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
10.005
Nomenclature NACRES :
NA.21
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Essai
≥96%
Indice de réfraction
n20/D 1.586 (lit.)
pb
170 °C/12 mmHg (lit.)
Pf
5 °C (lit.)
Densité
1.122 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
propylidene phthalide
Propriétés organoleptiques
spicy; herbaceous; warm
Chaîne SMILES 
CC\C=C1/OC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C11H10O2/c1-2-5-10-8-6-3-4-7-9(8)11(12)13-10/h3-7H,2H2,1H3/b10-5-
Clé InChI
NGSZDVVHIGAMOJ-YHYXMXQVSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup