Principaux documents
W293504
Sigma-Aldrich
Isopropyl butyrate
≥98%, FG
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2CO2CH(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.18
Numéro FEMA:
2935
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
267
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.041
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Qualité
FG
Kosher
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Pression de vapeur
6 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.393 (lit.)
pb
130-131 °C (lit.)
Densité
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
fruity; ethereal; pineapple; sweet
Chaîne SMILES 
CCCC(=O)OC(C)C
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-5-7(8)9-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
FFOPEPMHKILNIT-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Taste at 20 ppm
Autres remarques
Natural occurrence: Apple, banana, kiwi, melon, papaya, passion fruit, rum and strawberry.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
75.2 °F
Point d'éclair (°C)
24 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 67-67 (2005)