Key Documents
W287318
Sigma-Aldrich
2-Phenoxyethyl isobutyrate
≥97%, FCC
Synonyme(s) :
Ethylene glycol monophenylether isobutyrate
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCO2CH2CH2OC6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.25
Numéro FEMA:
2873
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
2089
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.487
Source biologique
synthetic
Conformité réglementaire
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Pureté
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.493 (lit.)
Point d'ébullition
125-127 °C/4 mmHg (lit.)
Densité
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Propriétés organoleptiques
honey; rose
Chaîne SMILES 
CC(C)C(=O)OCCOc1ccccc1
InChI
1S/C12H16O3/c1-10(2)12(13)15-9-8-14-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10H,8-9H2,1-2H3
Clé InChI
MJTPMXWJHPOWGH-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
278.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
137.16 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves