Principaux documents
W280801
Sigma-Aldrich
Octyl isobutyrate
≥98%, FCC
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCO2(CH2)7CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.32
Numéro FEMA:
2808
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
593
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.473
Source biologique
synthetic
Qualité
Kosher
Conformité réglementaire
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.421 (lit.)
pb
245 °C (lit.)
Densité
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
creamy; green; woody; earthy; soapy
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCOC(=O)C(C)C
InChI
1S/C12H24O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-14-12(13)11(2)3/h11H,4-10H2,1-3H3
Clé InChI
PQCYCHFQWMNQRJ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
206.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
97.00 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves