Principaux documents
W267406
Sigma-Aldrich
1-(p-Methoxyphenyl)-2-propanone
≥97%
Synonyme(s) :
4-Methoxyphenylacetone, 4-Methoxybenzyl methyl ketone
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H4CH2COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.20
Numéro FEMA:
2674
Beilstein:
2044332
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
2047
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
7.087
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Qualité
Kosher
Essai
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.525 (lit.)
pb
145 °C/25 mmHg (lit.)
Densité
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
anise; spicy; fruity; balsamic; sweet
Chaîne SMILES 
COc1ccc(CC(C)=O)cc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-8(11)7-9-3-5-10(12-2)6-4-9/h3-6H,7H2,1-2H3
Clé InChI
WFWKNGZODAOLEO-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
215.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hamid Sadeghian et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(6), 2327-2335 (2009-03-03)
A group of 4-methoxyphenylacetic acid esters were designed, synthesized and evaluated as potential inhibitors of soybean 15-lipoxygenase (SLO) on the basis of eugenol and esteragol structures. Compounds 7d-e showed the best IC(50) in SLO inhibition (IC(50)=3.8 and 1.9 microM, respectively).