W266906
Menthyl isovalerate
≥98%, FG
Synonyme(s) :
Menthyl 3-methylbutanoate
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Qualité
FG
Halal
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Pureté
≥98%
Activité optique
[α]20/D −64°, neat
Point d'ébullition
260-262 °C/750 mmHg (lit.)
Densité
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
fruity; cooling; woody; sweet
Chaîne SMILES
CC(C)CC(=O)OC1CC(C)CCC1C(C)C
InChI
1S/C15H28O2/c1-10(2)8-15(16)17-14-9-12(5)6-7-13(14)11(3)4/h10-14H,6-9H2,1-5H3
Clé InChI
VYQSSWZYPCCBRN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup