W262513
Folded lemon oil, Verdelli
natural, product of Simone Gatto
Synonyme(s) :
Lemon oil
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Citrus limon (L.) Burm. F.
Niveau de qualité
Qualité
Kosher
natural
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 117
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice de réfraction
n20/D 1.473 (lit.)
Point d'ébullition
176 °C (lit.)
Densité
0.850 g/mL at 25 °C
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Autre catégorie plus écologique
, Aligned
Propriétés organoleptiques
fresh; lemon; citrus
Température de stockage
2-8°C
Autres remarques
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
134.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
57 °C - closed cup