Principaux documents
W255203
Sigma-Aldrich
Heptyl formate
≥98%
About This Item
Formule linéaire :
HCO2(CH2)6CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.21
Numéro FEMA:
2552
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
341
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.074
Source biologique
synthetic
Qualité
Halal
Kosher
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 172.515
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.413 (lit.)
pb
178 °C (lit.)
Densité
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Propriétés organoleptiques
apple; fatty; plum
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)OCCCCCCC
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-10-8-9/h8H,2-7H2,1H3
Clé InChI
XEAMDSXSXYAICO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
140.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
60 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Tao Feng et al.
Journal of food science, 85(10), 3273-3281 (2020-09-13)
Huangjiu is a traditional wine in China with special taste and flavor. However, changes of aroma compounds during storage of Huangjiu remain unclear. In this study, aroma compounds in Jinse Nianhua Huangjiu of three different storage ages were qualitatively and