W254820
1-Heptanol
natural, 98%
Synonyme(s) :
1-Heptanol, Heptyl alcohol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
Halal
Kosher
natural
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 117
Pression de vapeur
0.5 mmHg ( 20 °C)
Pureté
98%
Température d'inflammation spontanée
662 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.424 (lit.)
Point d'ébullition
176 °C (lit.)
Pf
−36 °C (lit.)
Densité
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; leafy; waxy; vegetable; fruity
Chaîne SMILES
CCCCCCCO
InChI
1S/C7H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-7H2,1H3
Clé InChI
BBMCTIGTTCKYKF-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
158.0 °F
Point d'éclair (°C)
70 °C