Documents
W248606
Sigma-Aldrich
Fenugreek absolute
natural, FG
Synonyme(s) :
Trigonella foenum-graecum oleoresin
About This Item
Numéro CAS:
Numéro FEMA:
2486
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
Trigonella foenum-graecum L.
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
natural
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
Indice de réfraction
n20/D 1.491 (lit.)
Densité
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
herbaceous; sweet
Notes préparatoires
Extraction method: solvent extraction
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
165.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
74 °C - closed cup