Key Documents
W231614
Sigma-Aldrich
Citronellyl propionate
natural (US), ≥95%, FG
About This Item
Formule linéaire :
C2H5CO2CH2CH2CH(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.33
Numéro FEMA:
2316
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
410c
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.129
Qualité
FG
natural (US)
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Pureté
≥95%
Indice de réfraction
n20/D 1.444 (lit.)
Point d'ébullition
242 °C (lit.)
Densité
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Chaîne SMILES 
CCC(=O)OCCC(C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C13H24O2/c1-5-13(14)15-10-9-12(4)8-6-7-11(2)3/h7,12H,5-6,8-10H2,1-4H3
Clé InChI
POPNTVRHTZDEBW-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves