Principaux documents
W230405
Sigma-Aldrich
Citral diethyl acetal
≥93%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H26O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.36
Numéro FEMA:
2304
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
6.004
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Qualité
Halal
Kosher
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Essai
≥93%
Peut contenir
<0.10% alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.449 (lit.)
pb
140-142 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; lemon; citrus; waxy
Chaîne SMILES 
CCOC(OCC)\C=C(/C)CC\C=C(/C)C
InChI
1S/C14H26O2/c1-6-15-14(16-7-2)11-13(5)10-8-9-12(3)4/h9,11,14H,6-8,10H2,1-5H3/b13-11+
Clé InChI
NTXGFKWLJFHGGJ-ACCUITESSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
174.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
79 °C - closed cup