Principaux documents
W230103
Sigma-Aldrich
trans-Cinnamyl propionate
≥97%, FG
Synonyme(s) :
(2E)-3-Phenyl-2-propen-1-yl propionate, (E)-Cinnamyl propionate
About This Item
Formule linéaire :
C2H5CO2CH2CH=CHC6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.24
Numéro FEMA:
2301
Conseil de l'Europe Nº :
414
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.133
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Essai
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.535 (lit.)
pb
289 °C (lit.)
Densité
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
balsam; spicy; fruity
Chaîne SMILES 
[H]\C(COC(=O)CC)=C(\[H])c1ccccc1
InChI
1S/C12H14O2/c1-2-12(13)14-10-6-9-11-7-4-3-5-8-11/h3-9H,2,10H2,1H3/b9-6+
Clé InChI
KGDJMNKPBUNHGY-RMKNXTFCSA-N
Description générale
trans-Cinnamyl propionate is a flavor compound that occurs naturally in cinnamon.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
On the natural occurrence of certain flavour compounds
Hauser A & Maurer B
Zeitschrift fur Lebensmittel-Untersuchung Und -Forschung, 184(6), 500-502 (1987)