Principaux documents
W229806
Sigma-Aldrich
Cinnamyl cinnamate, mixture of isomers
≥95%, FG
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH=CHCO2CH2CH=CHC6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.32
Numéro FEMA:
2298
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
332
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.739
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Essai
≥95%
pb
370 °C (lit.)
Pf
42-45 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
cinnamyl alcohol
Propriétés organoleptiques
cinnamon; jasmine; floral; balsamic; rose; sweet
Chaîne SMILES 
O=C(OC\C=C\c1ccccc1)\C=C\c2ccccc2
InChI
1S/C18H16O2/c19-18(14-13-17-10-5-2-6-11-17)20-15-7-12-16-8-3-1-4-9-16/h1-14H,15H2/b12-7+,14-13+
Clé InChI
NQBWNECTZUOWID-MZXMXVKLSA-N
Description générale
Cinnamyl cinnamate can be used as a flavoring agent[1] and a fragrance ingredient.[2]
Actions biochimiques/physiologiques
Taste at 10 to 25 ppm
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 601-602 (1997)
Fragrance material review on cinnamyl cinnamate
Bhatia SP, et al
Food And Chemical Toxicology, 45(1), S66-S69 (2007)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 601-602 (1997)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 25, 72-72 (2000)