Principaux documents
W219800
Sigma-Aldrich
Isobutyl 3-(2-furan)propionate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H16O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.24
Numéro FEMA:
2198
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
2093c
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Numéro Flavis :
13.024
Source biologique
synthetic
Chaîne SMILES 
CC(C)COC(=O)CCc1ccco1
Application
Nut flavors, caramel, cherry, pineapple and pear, cinnamon nuances, various fruit blends, brandy and baked goods.
Caractéristiques et avantages
Odor: @ 1.0 percent. Sweet fruity, ripe pineapple, cherry, slightly cinnamon spicy, brown caramel and slightly balsamic.
Taste: @ 10 PPM. Winey, fruity pineapple, cherry and honey with slight spicy cinnamic and berry nuances.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30(5), 49-49 (2005)