U2857
Urethane
99%
Synonyme(s) :
Carbamic acid ethyl ester, Ethyl carbamate, Ethylurethane
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.07 (vs air)
Pression de vapeur
10 mmHg ( 77.8 °C)
Pureté
99%
Point d'ébullition
182-184 °C (lit.)
Pf
48-50 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOC(N)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2-6-3(4)5/h2H2,1H3,(H2,4,5)
Clé InChI
JOYRKODLDBILNP-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
197.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
92 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges