Principaux documents
T340103
BIS[(-)PINANEDIOLATO]DIBORON
AldrichCPR
T340103-500MG
158,00 €
158,00 €
Date d'expédition estimée le12 avril 2025
Changer de vue
T340103-500MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C20H32B2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
358.1
Numéro MDL:
158,00 €
Date d'expédition estimée le12 avril 2025