Documents
T328529
N'-[1-(1-NAPHTHYL)ETHYLIDENE]-2-(2-NITROPHENOXY)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H17N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
363.376
Numéro MDL:
Autres remarques