Principaux documents
T327204
5,6-DIMETHYL-3-(2-OXOPROPYL)THIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4(3H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H12N2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.294
Numéro MDL:
Autres remarques