Principaux documents
T326542
1,7-DIMETHYLPYRIDO[2,3-D]PYRIMIDINE-2,4(1H,3H)-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H9N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.191
Numéro MDL:
Autres remarques