Principaux documents
T326038
N-(3-CHLOROPHENYL)-3-METHYL-5-ISOXAZOLECARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H9ClN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.66
Numéro MDL:
Autres remarques